Key Documents
588415
Sigma-Aldrich
Cyclopentylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
126 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H11BO2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5,7-8H,1-4H2
VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Cross coupling reactions with quinones or aromatic amines
  • Arylation and alkylation of diphenylisoxazole
  • Ruphos-mediated Suzuki cross coupling reactions
Risultati analitici
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3