648787
Isopropylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(1-Methylethyl)boronic acid, (Propan-2-yl)boronic acid, 2-Propaneboronic acid
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
95-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)B(O)O
InChI
1S/C3H9BO2/c1-3(2)4(5)6/h3,5-6H,1-2H3
QIPHSSYCQCBJAX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant or reagent involved in:
- Copper-promoted cross-coupling
- Domino Heck-Suzuki reactions
- C-H activation for arylations and alkylations
- Suzuki-Miyaura type couple reactions
- Alkylation-hydride reduction sequence
Altre note
May contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?