Documenti fondamentali
470791
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylboronic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H5BF2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,10-11H
DBZAICSEFBVFHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Difluorophenylboronic acid can be used:
  • As a substrate in the model reaction of Suzuki–Miyaura coupling with 4-chloro-3-methylanisole.
  • To prepare 4-bromo-2,3′,5′,6-tetrafluorobiphenyl, a key intermediate for the synthesis of 2,6-difluorinated oligophenyls applicable in organic semiconductors.
  • To prepare ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)nicotinate, a key intermediate for the synthesis of 4-phenyl pyridine based potent TGR5 agonists.
Altre note
Contains varying amounts of the anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enhancing charge mobilities in selectively fluorinated oligophenyl organic semiconductors: a design approach based on experimental and computational perspectives
Maiti B, et al.
Journal of Material Chemistry C, 7(13), 3881-3888 (2019)
Design and preparation of new palladium precatalysts for C-C and C-N cross-coupling reactions
Bruno NC, et al.
Chemical Science, 4(3), 916-920 (2013)