Documenti fondamentali
471917
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Punto di fusione
280-285 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Lithiation/borylation-protodeboronation of homoallyl carbamates
  • Suzuki coupling reactions
Precursor / reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors
  • Pyrrole derivatives as PDE4B inhibitors
  • Nitrovinyl biphenyls as anticancer agents
  • Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
  • Pyrazolopyrimidines as Cryptosporidium and Toxoplasma CDPK1 inhibitors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
471917-5G4061832904696
471917-25G4061832904689