Documenti fondamentali
749087
Sigma-Aldrich
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BN2O4S
Peso molecolare:
240.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
172-178 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)