Key Documents
571350
Sigma-Aldrich
1-Phenylvinylboronic acid
95%
Sinonimo/i:
α-Methylene-α-tolueneboronic acid, α-Phenyl vinylboronic acid, (1-Phenylethenyl)boronic acid, Styrene α-boronic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5C=CH2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
125 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Halogenation of alkynes for preparation of enol esters
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling
  • Homocoupling of arylboronic acids for synthesis of biaryls
  • Iterative cross-coupling of boronate building blocks
  • Enantioselective hydrogenation of hydroxyphenyl styrenes
  • Samarium diiodide-mediated cyclization for synthesis of substituted benzannulated cyclooctanol derivatives
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling for synthesis of C-6-substituted uridine phosphonates
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3