Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti
741825
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G2
98%
Sinonimo/i:
Cloro(2-dicicloesilfosfino-2′,4′,6′-triisopropil-1,1′-bifenil)[2-(2′-amino-1,1′-bifenil)]palladio(II), Precatalizzatore Xphos di 2a generazione, Precatalizzatore cloruro di palladio aminobifenile X-Phos, XPhos-Pd-G2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H59ClNPPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
786.80
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
202-210 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.Nc3ccccc3-c4ccccc4[Pd]Cl.CC(C)c5cc(C(C)C)c(-c6cccc(c6)P(C7CCCCC7)C8CCCCC8)c(c5)C(C)C.CC(C)c9cc(C(C)C)c(c(c9)C(C)C)-c%10ccccc%10P(C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12
InChI
1S/2C33H49P.2C12H10N.2ClH.2Pd/c1-23(2)27-21-31(24(3)4)33(32(22-27)25(5)6)26-14-13-19-30(20-26)34(28-15-9-7-10-16-28)29-17-11-8-12-18-29;1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;2*13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;;;/h13-14,19-25,28-29H,7-12,15-18H2,1-6H3;13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2*1-6,8-9H,13H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
HMRJFNBZAWHTGN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
XPhos Pd G2 è un ligando voluminoso biarilico monodentato. È un catalizzatore preformato di Buchwald′di 2a generazione. Subisce una rapida eliminazione riduttiva per formare una specie reattiva, monolegata Pd(0).
Applicazioni
Precatalizzatori Buchwald di 2a generazione
  • Diffusamente usati per le reazioni di accoppiamento incrociato di Suzuki-Miyaura
XPhos Pd G2 è stato impiegato come catalizzatore nelle seguenti reazioni:
  • reazioni di accoppiamento di Suzuki-Miyaura tra organotrifluoroborati e solfammati di potassio catalizzata da palladio.
  • reazioni di accoppiamento di Suzuki-Miyaura di acidi aril ed eteroarilboronici sensibili.
  • Sintesi di amminometiltrifluoroborati di potassio secondari Boc-protetti, via reazione di accoppiamento incrociato di Suzuki-Miyaura.
Per impieghi su piccola scala o ad alto rendimento, il prodotto è disponibile anche come ChemBeads (927775)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Gary A Molander et al.
Organic letters, 15(10), 2534-2537 (2013-05-08)
Sulfamates were studied as the electrophilic partners in the palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with potassium Boc-protected primary and secondary aminomethyltrifluoroborates. A broad range of substrates was successfully coupled to provide the desired products. Complex molecules containing a new carbon-carbon bond
Gary A Molander et al.
Organic letters, 14(17), 4458-4461 (2012-08-31)
Seven potassium Boc-protected secondary aminomethyltrifluoroborates were prepared in a standardized two-step process. The Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction was studied with this new class of nucleophiles, and a large variety of aryl and hetaryl chlorides provided the desired products in good to
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 4123-4131 (2013-04-11)
A method has been developed for the Pd-catalyzed synthesis of α-(hetero)aryl esters and amides through a Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction. This method avoids the use of strong base, does not necessitate inert or low temperature formation of reagents, and does not
Articoli
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.