Documenti fondamentali
764299
Sigma-Aldrich
APhos Pd G2
Sinonimo/i:
APhos-Pd-G2, Chloro[4-(di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline-2-(2′-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38ClN2PPd
Numero CAS:
Peso molecolare:
575.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Impurezze
<2% Acetone
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3ccc(cc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H28NP.C12H10N.ClH.Pd/c1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h9-12H,1-8H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
LRWGTPCCIGPYMI-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)