Documenti fondamentali
741086
Sigma-Aldrich
Glyceryl 1-oleate-13C18-2,3-dioleate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Triolein-(1-oleate-13C18)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C18C39H104O6
Peso molecolare:
903.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.93 g/mL (lit.)
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i1+1,4+1,7+1,10+1,13+1,16+1,19+1,22+1,25+1,28+1,31+1,34+1,37+1,40+1,43+1,46+1,49+1,55+1
PHYFQTYBJUILEZ-UMEQFEBFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
330.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.