605751
Potassium palmitate-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-13C16 potassium salt, Palmitic acid-13C16 potassium salt, Potassium hexadecanoate-13C16
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
285 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+16
Stringa SMILE
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1;
MQOCIYICOGDBSG-SJIUKAAASA-M
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.