661589
Oleic acid-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
9-Octadecenoic-1-13C acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.4595 (lit.)
P. eboll.
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13.4 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C
Compatibilità
endotoxin tested
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Applicazioni
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.