Documenti fondamentali
736775
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1H-imidazole-2-carboxaldehyde
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
140-145 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1c[nH]c(C=O)n1
InChI
1S/C5H6N2O/c1-4-2-6-5(3-8)7-4/h2-3H,1H3,(H,6,7)
AEYQOYLTLFOCHR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
736775-250MG4061833551844