731722
Copper(II) tert-butylacetoacetate
97%
Sinonimo/i:
Bis(tert-butylacetoacetato)copper(II)
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
105-110 °C
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)