731242
Yohimbine-(methyl-13C,d3 ester)
≥99 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
13C
D
≥99 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
288-290 °C (dec) (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+/m0/s1/i1+1D3
BLGXFZZNTVWLAY-BRIZNRDQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3