296759
Iodomethane-12C,d3
99.9 atom % 12C, 98 atom % D, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl-12C,d3 iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
22.83 psi ( 55 °C)
6.66 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Descrizione
13C-depleted
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C (lit.)
Densità
2.330 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I[12C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+0D3
INQOMBQAUSQDDS-GIOFAXNUSA-N
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?