Key Documents
730254
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
96%
Sinonimo/i:
1H,1H-Heptafluorobutylamine, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4F7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Densità
1.456 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F7N/c5-2(6,1-12)3(7,8)4(9,10)11/h1,12H2
WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Esther van Andel et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(44), 38211-38221 (2017-10-25)
Micron- and nano-sized particles are extensively used in various biomedical applications. However, their performance is often drastically hampered by the nonspecific adsorption of biomolecules, a process called biofouling, which can cause false-positive and false-negative outcomes in diagnostic tests. Although antifouling