474428
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl acrylate
95%
Sinonimo/i:
DFHA
Saggio
95%
contiene
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.342 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Densità
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C10H6F12O2/c1-2-4(23)24-3-6(13,14)8(17,18)10(21,22)9(19,20)7(15,16)5(11)12/h2,5H,1,3H2
QJEJDNMGOWJONG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?