474347
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate
contains inhibitor, 97%
Sinonimo/i:
1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl acrylate, TFOA
Saggio
97%
contiene
HQ, MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.338 (lit.)
P. ebollizione
76-80 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C11H7F13O2/c1-2-5(25)26-4-3-6(12,13)7(14,15)8(16,17)9(18,19)10(20,21)11(22,23)24/h2H,1,3-4H2
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Teeth
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
474347-25ML | 4061837407710 |
474347-5ML | 4061832361208 |