Documenti fondamentali
474193
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
97%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinonimo/i:
1,1-Dihydroperfluoropropyl methacrylate, 1H ,1H -Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2CF2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
contiene
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.347 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O2/c1-4(2)5(13)14-3-6(8,9)7(10,11)12/h1,3H2,2H3
CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lucas Narciso Meirelles et al.
Journal of separation science, 41(19), 3669-3676 (2018-08-01)
Organo-silica monolithic capillary columns were prepared using thermally initiated polymerization of mixtures containing 3-(methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane as the silicon-containing monomer, an aqueous acid catalyst, ethylene dimethacrylate as the cross-linker, a functional monomer selected from the group comprising octadecyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, pentafluoropropyl
Global Trade Item Number
SKUGTIN
474193-25ML
474193-5ML4061838054340