Key Documents
718181
Sigma-Aldrich
N-4-Methanesulfonamidephenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
4-(Dihydroxyboryl)-N-(methylsulfonyl)phenylamine, 4-(Methanesulfonylamino)phenylboronic acid, 4-Methylsulfonylaminophenylboronic acid, [4-[(Methanesulfonyl)amino]phenyl]boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10BNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Potent and selective inhibitors of IKK-β
  • Inhibitors for treatment of osteoporosis
  • Inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
  • Suzuki-type Pd(0) coupling reactions in the synthesis of 2-arylpurines as Cdk inhibitors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)