230235
Diphenylphosphinic chloride
98%
Sinonimo/i:
Diphenylchlorophosphine oxide, Diphenylphosphinic acid chloride, Diphenylphosphinoyl chloride, Diphenylphosphinyl chloride, Diphenylphosphorus oxychloride, Ph2POCl, Chlorodiphenylphosphine oxide
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice di rifrazione
n20/D 1.609 (lit.)
P. eboll.
222 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClOP/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
QPQGTZMAQRXCJW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?