Documenti fondamentali
707562
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1-aza-5-stanna-bicyclo[3.3.3]undecane
Sinonimo/i:
Stannatrane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18ClNSn
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
226-230 °C
Stringa SMILE
Cl[Sn]12CCCN(CCC1)CCC2
InChI
1S/C9H18N.ClH.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;;/h1-9H2;1H;/q;;+1/p-1
BRPCJQRIZVVNKX-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Metal-catalyzed allylic substitution reaction
  • Synthesis of an anti-methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) carbapenem via stannatrane mediated Stille coupling
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)