Key Documents
715492
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
≥94%
Sinonimo/i:
(4-(Dimethylaminocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-Dimethylcarbamoylphenylboronic acid, [4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenyl]boronic acid, [4-(N,N-Dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥94%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
141-145 °C
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BNO3/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)10(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Selective glucocorticoid receptor agonists
  • (thienopyridine)carboxamides as checkpoint 1 kinase (CHK1) inhibitors
  • [(pyrrolo[2,3-b]pyridinyl)methylene]hydroxybenzofuranones as ATP-competitive inhibitors of the mammalian target of rapamycin
  • Pyrrolopyridines as inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor tyrosine kinase
Reactant for:
  • Copper-mediated N-arylation of quinazolinediones
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)