Documenti fondamentali
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid
90%
Sinonimo/i:
(2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, (2,6-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dimethoxy-5-Pyrimidineboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
solid
Impurezze
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Punto di fusione
113-117 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)