639079
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH2)2C=CCH3BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
173-178 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
- Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
- Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
- Arylation of methyl o-formylbenzoates
- Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?