Documenti fondamentali
271411
Sigma-Aldrich
Allyltributylstannane
97%
Sinonimo/i:
Allyltri-n-butyltin, Allyltributyltin, Tributyl-2-propenylstannane
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.12
Beilstein:
3588340
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
88-92 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C
InChI
1S/3C4H9.C3H5.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H2;
YLGRTLMDMVAFNI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Allylation reagent for aldehydes catalyzed by chiral Lewis acids and ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate (cat. no. 430595). Undergoes tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) (cat. no. 216666) catalyzed coupling with iodoquinones and allyl acetates.
Efficient allylation of aldehydes leading to homoallylic alcohols with trichloro-1,3,5-triazene.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 47, 9103-9103 (2006)
Journal of the American Chemical Society, 35, 4639-4639 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 8467-8467 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7827-7827 (1993)
Aldrichimica Acta, 20, 45-45 (1987)
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation