271438
Tributyl(vinyl)tin
97%
Sinonimo/i:
Tributyl(vinyl)stannane, Tributylstannylethylene, Vinyltributylstannane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
104-106 °C/3.5 mmHg (lit.)
Densità
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
InChI
1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Reagents for C–C Bond Formation