Documenti fondamentali
271446
Sigma-Aldrich
Tetraallyltin
97%
Sinonimo/i:
Tetraallyltin
About This Item
Formula condensata:
(H2C=CHCH2)4Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.00
Beilstein:
3536269
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
69-70 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/4C3H5.Sn/c4*1-3-2;/h4*3H,1-2H2;
XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A useful allyl transfer reagent
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)