574686
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H18BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-6-5-7-10(14)8-9/h5-8H,14H2,1-4H3
YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester can be used:
- As a starting material for the synthesis of 6-(hetero)arylthieno[3,2-b]pyridines, which are known to inhibit human tumor cells selectively.
- In the functionalization of deuteroporphyrin IX dimethyl ester through Suzuki-Miyaura coupling.
- To prepare benzo[d]oxazole based type-I FLT3-ITD inhibitors.
Note legali
Product of Boron Molecular
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?