Documenti fondamentali
721379
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
2-Aminophenylboronic acid HCl
About This Item
Formula condensata:
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
145-156 °C
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of small molecules with a trihydroxybenzene motif as pan-selectin antagonists and potential antiinflammatory agents
  • Preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)