Documenti fondamentali
714658
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Bromoisonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
234-238 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
455.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
235 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)