Documenti fondamentali
657425
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
5-Bromonicotinic acid methyl ester, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromonicotinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
96-100 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 48, 1213-1213 (2007)