483036
Fullerene-C60
98%
Sinonimo/i:
Buckminsterfullerene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>280 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble
organic solvents: soluble
Energia dell’orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 4.5 eV
Prestazioni di un dispositivo OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
ITO/NPD/Alq3/C60/LiF:Al:Ag
ITO/TPD/Alq3/C60/LiF/Al/Ag
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
c12c3c4c5c1c6c7c8c2c9c%10c3c%11c%12c4c%13c%14c5c%15c6c%16c7c%17c%18c8c9c%19c%20c%10c%11c%21c%22c%12c%13c%23c%24c%14c%15c%25c%16c%26c%17c%27c%18c%19c%28c%20c%21c%29c%22c%23c%30c%24c%25c%26c%31c%27c%28c%29c%30%31
InChI
1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) are promising materials for use in the active channel of field-effect transistors (FETs), photoabsorbing layers of solar cells and photodetectors because of their ultrafast charge transport mobility.
Contenuto correlato
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.