Documenti fondamentali
721999
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
4-Bromonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
118-134 °C
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c(cncc1)C(=O)O
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
CZLOEKRJQIAKFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)