482951
Fullerene-C76
98%
Sinonimo/i:
Fullerene-C 76
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Solubilità
organic solvents: soluble
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.