Documenti fondamentali
711454
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C,d8
94 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(DOCD2)213CDOD
Peso molecolare:
101.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50161901
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
94 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
PM
100.97 by atom % calculation
P. ebollizione
182 °C/20 mmHg
Punto di fusione
20 °C
Densità
1.370 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3+1D,4D,5D,6D
PEDCQBHIVMGVHV-KSJPPRDUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)