Documenti fondamentali
W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(HOCD2)2CDOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.472 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)