709409
Ubiquitin-15N human
98 atom % 15N, recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R635170-1EA | |
709409-10MG | 4061833358788 |
709409-10MG-PW | |
709409-5MG | 4061833637845 |
709409-5MG-PW |