U5382
Ubiquitin human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged), lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli (N-terminal FLAG® tagged)
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
10 kDa
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Solubilità
0.05 M Tris pH 7.5: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
WGK 3