Key Documents
702684
Sigma-Aldrich
Zinc methoxide
97%
Sinonimo/i:
dimethoxyzinc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O2Zn
Peso molecolare:
127.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Punto di fusione
107-113 °C
Stringa SMILE
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)