Documenti fondamentali
329584
Sigma-Aldrich
Zinc undecylenate
98%
Sinonimo/i:
Mycoseptin; Tineafax, 10-Undecylenic acid zinc salt
About This Item
Formula condensata:
[H2C=CH(CH2)8CO2]2Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
14.9 (vs air)
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)