Documenti fondamentali
70023
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
Boc-PEG-amine (n=7)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H44N2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (oligomer purity)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C21H44N2O9/c1-21(2,3)32-20(24)23-5-7-26-9-11-28-13-15-30-17-19-31-18-16-29-14-12-27-10-8-25-6-4-22/h4-19,22H2,1-3H3,(H,23,24)
HTIMIYPOESODPC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
MRT - Mono-Boc-Protection of Diamines