79141
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]octaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinonimo/i:
Boc-PEG-amine (n=9)
Saggio
≥90% (oligomer purity)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C25H52N2O11/c1-25(2,3)38-24(28)27-5-7-30-9-11-32-13-15-34-17-19-36-21-23-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31-10-8-29-6-4-26/h4-23,26H2,1-3H3,(H,27,28)
RTTGVFBQUXJWJG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
MRT - Mono-Boc-Protection of Diamines