15408
N-Boc-1,3-propanediamine
≥97.0% (GC/NT)
Sinonimo/i:
N-Boc-1,3-diaminopropane, tert-Butyl N-(3-aminopropyl)carbamate
Saggio
≥97.0% (GC/NT)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.459
P. ebollizione
203 °C (lit.)
Punto di fusione
22 °C (lit.)
Densità
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
Stringa SMILE
NCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H18N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11)
POHWAQLZBIMPRN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Tackling vancomycin-resistant bacteria with ′lipophilic–vancomycin–carbohydrate conjugates′: This study discusses the synthesis of derivatives using N-Boc-1,3-propanediamine to develop new antibacterial agents targeting resistant bacterial strains (Yarlagadda et al., 2015).
- Sulfonamides differing in the alkylamino substituent length–Synthesis, electrochemical characteristic, acid-base profile and complexation properties: The study involves N-Boc-1,3-propanediamine in the synthesis of novel sulfonamide derivatives with potential biochemical applications (Ciesielska et al., 2022).
- Direct α-alkylation of primary aliphatic amines enabled by CO2 and electrostatics: Research demonstrating selective α-alkylation of N-Boc-1,3-propanediamine, highlighting a novel method in organic synthesis (Ye et al., 2018).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?