232793
3-Formylbenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Carboxybenzaldehyde, Isophthalaldehydic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
173-175 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly brown(lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
UHDNUPHSDMOGCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- bicyclic cis-2-azetidinone derivatives via Ugi 4-centre 3-component reaction
- porphyrin capped with a steroidal superstructure bearing convergent hydroxy groups
- 3-[(4-amino-1,2-dihydro-1-oxo-2-phenyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]quinoxalin-6-yl)amino]methylbenzoic acid
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?