159387
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2.44 psi ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.467 (lit.)
P. ebollizione
54 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-3-7(4-6)12-5-13/h1-4H
SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?