Documenti fondamentali
478164
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
33-36 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3,5-dimethoxybenzene, is an aryl isocyanate.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)