Documenti fondamentali
511978
Sigma-Aldrich
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-4-9-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7/h1-3H,5H2
GTTXYMVUACJZRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-(Methylenedioxy)phenyl isocyanate, an aryl isocyanate, is also known as 5-isocyanato-1,3-benzodioxole.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)