Documenti fondamentali
8.21075
Sigma-Aldrich
Terephthalaldehydic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Terephthalaldehydic acid, 4-Formylbenzoic acid, 4-Carboxybenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
4-(OHC)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
210-607-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Punto di fusione
248-250 °C
Densità bulk
396 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3