266477
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 25 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate was used in the synthesis of keto acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Stefania Colarusso et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(4), 705-708 (2002-02-15)
N-terminal truncation of the hexapeptide ketoacid 1 gave rise to potent tripeptide inhibitors of the hepatitis C virus NS3 protease/NS4A cofactor complex. Optimization of these tripeptides led to ketoacid 30 with an IC50 of 0.38 microM. The SAR of these